Learn More
Merck Ensembles de filtration par centrifugation Amicon™ Ultra-0.5
Permet d’obtenir une récupération élevée des échantillons et un traitement rapide des échantillons. Les ensembles de filtration par centrifugation EMD Amicon™ Ultra possèdent des membranes en cellulose régénérée idéales pour la purification des protéines et des acides nucléiques, la concentration et le dessalage.
Marque: Merck UFC500396
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.35640kg
Includes: Deux microtubes à centrifuger
Description
Permet d’obtenir une récupération élevée des échantillons et un traitement rapide des échantillons.Les ensembles de filtration par centrifugation EMD Amicon™ Ultra possèdent des membranes en cellulose régénérée idéales pour la purification des protéines et des acides nucléiques, la concentration et le dessalage.
- Membranes en cellulose régénérée Ultracel™-PL à taux de récupération élevée avec seuil de rétention des molécules de 3, 10, 30, 50 ou 100 kDa
- La membrane verticale réduit la polarisation pour les temps de rotation ultra-rapides (seulement 10 à 15 minutes)
- La membrane thermoscellée élimine la possibilité de substances extractibles en aval
- Compatibilité universelle du rotor
- Haute récupération du rétentat de >90 %
- Facteurs de concentration élevés de 80 à 100 fois (volume final minimal de concentrat : 200 μl)
- Surveillance facile des échantillons grâce à au boîtier translucides et graduations de volume
- L’accès direct aux échantillons par pipeteur élimine l’étape de traitement pour récupérer le concentrat
- Concentration d’échantillons biologiques contenant des antigènes, des anticorps, des enzymes, des acides nucléiques ou des microorganismes
- Purification de composants macromoléculaires présents dans des extraits de culture tissulaire ou des lysats cellulaires
- Concentration de protéines diluées ou prépurifiées à partir d’éluants de colonne
- dessalage et échange de tampon
Spécification
Oui | |
3 000 d | |
1 cm2 | |
Cellulose régénérée (CR) | |
14 000 xG pour une centrifugation de concentration ; 1 000 xG pour une centrifugation inverse | |
Filtres pour centrifugation | |
0,196 in | |
10,8 mm |
Cellulose régénérée Ultracel-PL à taux de récupération élevé | |
Non stérile | |
Purification de protéines, concentration et dessalage de protéines | |
Deux microtubes à centrifuger | |
96Pack | |
0,5 mL | |
4,99 cm |