Learn More
Merck Ensembles de filtration par centrifugation Amicon™ Ultra
Permet d’obtenir une récupération élevée des échantillons et un traitement rapide des échantillons. Les ensembles de filtration par centrifugation Amicon™ Ultra possèdent des membranes en cellulose régénérée idéales pour la purification des protéines et des acides nucléiques, la concentration et le dessalage. Disponibles en plusieurs diamètres et limites de poids moléculaires.
238.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Matériau (membrane) | Cellulose régénérée Ultracel-PL à taux de récupération élevé |
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 1 cm2 |
À utiliser avec (application) | Purification de protéines, concentration et dessalage de protéines |
Code produit | Marque | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13108396
|
Merck
UFC205024 |
50 kDa |
238.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Permet d’obtenir une récupération élevée des échantillons et un traitement rapide des échantillons. Les ensembles de filtration par centrifugation EMD Amicon™ Ultra possèdent des membranes en cellulose régénérée idéales pour la purification des protéines et des acides nucléiques, la concentration et le dessalage. Disponibles en plusieurs diamètres et limites de poids moléculaires.
- Membranes en cellulose régénérée Ultracel™-PL à taux de récupération élevée avec seuil de rétention des molécules de 3, 10, 30, 50 ou 100 kDa
- La membrane verticale réduit la polarisation pour les temps de rotation ultra-rapides (seulement 10 à 15 minutes)
- La membrane thermoscellée élimine la possibilité de substances extractibles en aval
- Compatibilité universelle du rotor
- Haute récupération du rétentat de >90 %
- Facteurs de concentration élevés de 80 à 100 fois (volume final minimal de concentrat : 200 μl)
- Surveillance facile des échantillons grâce à au boîtier translucides et graduations de volume
- L’accès direct aux échantillons par pipeteur élimine l’étape de traitement pour récupérer le concentrat
- Concentration d’échantillons biologiques contenant des antigènes, des anticorps, des enzymes, des acides nucléiques ou des microorganismes
- Purification de composants macromoléculaires présents dans des extraits de culture tissulaire ou des lysats cellulaires
- Concentration de protéines diluées ou prépurifiées à partir d’éluants de colonne
- dessalage et échange de tampon
Spécification
Oui | |
Non stérile | |
Purification de protéines, concentration et dessalage de protéines | |
Deux microtubes à centrifuger | |
Filtres pour centrifugation | |
119,7 mm |
Cellulose régénérée Ultracel-PL à taux de récupération élevé | |
1 cm2 | |
Cellulose régénérée (CR) | |
24Pack | |
2 mL | |
15,9 mm |