Learn More
Merck Ensembles de filtration par centrifugation Amicon™ Ultra
Permet d’obtenir une récupération élevée des échantillons et un traitement rapide des échantillons. Les ensembles de filtration par centrifugation Amicon™ Ultra possèdent des membranes en cellulose régénérée idéales pour la purification des protéines et des acides nucléiques, la concentration et le dessalage. Disponibles en plusieurs diamètres et limites de poids moléculaires.
Marque: Merck UFC205024
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Includes: Deux microtubes à centrifuger
Description
Permet d’obtenir une récupération élevée des échantillons et un traitement rapide des échantillons. Les ensembles de filtration par centrifugation EMD Amicon™ Ultra possèdent des membranes en cellulose régénérée idéales pour la purification des protéines et des acides nucléiques, la concentration et le dessalage. Disponibles en plusieurs diamètres et limites de poids moléculaires.
Concentrat de 2 mL jusqu’à 15 à 70 μl ; 98 % de récupération d’échantillons ; délai de traitement rapide : temps de rotation de 10 à 30 minutes ; fond incliné ; la capacité de rotation fournit des récupérations homogènes ; applications : concentration d’échantillons biologiques contenant des antigènes, des anticorps, des enzymes, des acides nucléiques ou des microorganismes, purification des composants macromoléculaires présents dans les extraits de culture tissulaire ou les lysats cellulaires, élimination d’amorce, nettoyage de PCR, élimination de marqueurs ou d’étiquettes macromoléculaires dans un Reaction Mix et élimination de protéines avant HPLC, dessalage, échange de tampons et dialyse protéique ; inclus : le dispositif Amicon™ Ultra-2 est fourni avec deux microtubes à centrifuger. Pendant le fonctionnement, un tube est utilisé pour recueillir le filtrat ; l’autre tube sert à récupérer l’échantillon concentré.Spécification
Oui | |
50 kDa | |
1 cm2 | |
Cellulose régénérée (CR) | |
24Pack | |
2 mL | |
15,9 mm |
Cellulose régénérée Ultracel-PL à taux de récupération élevé | |
Non stérile | |
Purification de protéines, concentration et dessalage de protéines | |
Deux microtubes à centrifuger | |
Filtres pour centrifugation | |
119,7 mm |