Learn More
Merck Ensemble de filtration par centrifugation Centriprep™
Pour le traitement d’échantillons très concentrés
349.00€ - 1455.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Matériau (membrane) | Cellulose régénérée Ultracel-YM |
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 2,84 cm2 |
Matériau de boîtiers | Cellulose régénérée (CR) |
Code produit | Marque | MWCO | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | MWCO | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10733121
|
Merck
4304 |
10 000 Da | 24/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10278490
|
Merck
4303 |
3 000 d | 96Pack |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10626551
|
Merck
4311 |
50 000 d | 96Pack |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10509412
|
Merck
4307 |
30 000 d | 96Pack |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Pour le traitement d’échantillons très concentrés
- Traitement rapide des échantillons
- Membrane Ultracel™-YM à haute récupération
- Idéaux pour la concentration et la purification de solutions chargées en particules ou des concentrations élevées
- Séparez les solutés à faible poids moléculaire des bouillons de fermentation, milieux de culture cellulaire et lysats cellulaires
- Mode de débit inversé unique avec grande butée fixe
- Utilisation avec un rotor à godets oscillants ou à angle fixe pour tube de 50 ml
Spécification
Oui | |
Non stérile | |
Cellulose régénérée (CR) | |
12 à 15 mL |
Cellulose régénérée Ultracel-YM | |
2,84 cm2 | |
Filtres pour centrifugation | |
135 mm |