Learn More
Merck Tableau des étalons de couleur
Code produit 10106730 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Tableau de couleurs ASTM
Tableau de couleurs Babcock et Wilcox
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
10106730 Tableau de couleurs ASTM 1 pièce
10134263 Tableau de couleurs Babcock et Wilcox -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10106730 Fournisseur Merck Code fournisseur ASTM03701
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Normes de couleur des filtres pour les kits d’échantillonnage de liquides
  • La norme ASTM03701 est une norme ASTM Tableau des normes de couleur
  • XX6210000 est un nuancier de couleurs Babcock et Wilcox.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tableau de couleurs ASTM
Dimensions (LxW) 14,48 x 9,25 in
Dimensions (L x l x H) 14,48 x 9,25 x 4,92 in (36,8 x 23,5 x 12,5 cm)
Longueur (impériale) 14,48 in
Longueur (métrique) 36,8 cm
Hauteur (impériale) 4,92 in
Hauteur (métrique) 12,5 cm
Largeur (impériale) 9,25 in
Largeur (métrique) 23,5 cm
À utiliser avec (application) Pour l’échantillonnage de carburants pour turbine, d’eau ou autres liquides par le biais d’appareils de mesure de la contamination Millipore avant l’analyse gravimétrique ou colorimétrique.
Certifications/Conformité ASTM, norme académique pour la Californie, la Floride, l’État de New York, le Texas
Subject sciences
Matériau Protection de sonde acier inoxydable