Learn More
Merck Filtres à membrane en PVDF Durapore™ : Hydrophile : Taille des pores : 0,65 μ
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire
162.00€ - 720.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Type de filtre | Filtre à tamis |
Matériau | PVDF |
Porosité | 0.65 μm |
Code produit | Marque | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10247950
|
Merck
DVPP04700 |
100Pack |
262.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10617691
|
Merck
DVPP01300 |
100Pack |
162.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10136090
|
Merck
DVPP02500 |
100Pack |
210.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10514764
|
Merck
DVPP08250 |
50Pack |
304.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10429820
|
Merck
DVPP09050 |
50Pack |
377.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10648071
|
Merck
DVPP14250 |
50Pack |
625.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10723131
|
Merck
DVPP00010 |
1 rouleau x 10 pi |
720.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Épaisseur moyenne : 125 μm
- Indice de réfraction type : 1,42
- Autoclavables
- La version hydrophile est en polyfluorure de vinylidène (PVDF) ; liaison protéique inférieure à celle du nitrate de cellulose, du nylon ou du PTFE
Applications :
- Clarification de l’air et d’autres gaz
- Stérilisation de la filtration des solutions protéiques, des milieux de culture tissulaire, des additifs, des antibiotiques et des alcools
- Élimination des particules ; dosages biologiques (études sur la liaison des récepteurs, précipités TCA)
Spécification
Non autoclavable | |
Filtre à tamis | |
0.65 μm | |
> 6 ml/min x cm2 | |
Membranes filtrantes |
Blanc | |
PVDF | |
Non stérile | |
Hydrophile | |
Hydrophile |