Learn More
Merck Forceps pour filtre
Description
- En acier inox hautement poli avec pointes biseautées et non dentelées
- Stérilisez par autoclavage ou par flambage
Specifications
Specifications
| Type de produit | Forceps, Filtre |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Couleur | Bleu |
| Quantité | 3/paquet |
| Type de pointe | Biseauté, non dentelé |