Learn More
Merck Distributeur de solvant Filterjet, 25 mm
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Marque: Merck XX6702500
1421.17 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Includes: Tubulure de pression en polyéthylène 6 pi (1,8 m). Diamètre du filtre : 25 mm. Diamètre du préfiltre à profondeur épaisse : 22 mm. Zone de filtration : 3,9 cm2. Pression d’entrée maximale : 3,5 bar (50 psi).
Description
Pulvérisez un jet concentré de solvant ultra-propre ou une solution de rinçage sur les surfaces nécessitant un nettoyage. Il vous suffit de raccorder le distributeur FilterJet à un récipient de distribution pour assurer la filtration du solvant ou autre liquide immédiatement avant la distribution.Applications : Filtration des solvants avant l’analyse de la contamination, Rinçage aux solvants des pièces usinées et des contenants de prélèvementXX6702500 Distributeur de solvant FilterJetPièces de rechange XX6702501 Poignée et vanneXX6702502 Joints de vannePTFEXX6702506 Tube de pression avec adaptateur NPT de 1/4 po, PEXX6702507 Adaptateur NPTM 1/4 po à tuyau, dia.int. 1/4 poXX6702508 Tubulure, 6 mm de dia. ext. x 3 M, en polypropylèneXX6702RK Kit de pièces de rechange pour le distributeur de solvant filtré FilterjetXX4002500 Support filtre pour conduite de gaz, 25 mm, en acier inoxydableXX40025RK Kit de pièces de rechange pour porte-filtreAccessoiresXX6700P05 Récipient sous pression, 5 LYY1301015 Manomètre à pression, 0 à 7 barYY2029348 Vanne à bille NPTF 1/4 po à 1/4 po, acier inoxydableXX6700030 Raccord rapide, coupleur et embout, 1/4 po NPTMInformations sur la commande
Mesure approximativement 9 po (22,9 cm) de la pointe de la buse à l’extrémité de la poignée du distributeur.
Spécification
Acier inoxydable | |
Distributeur de solvant | |
2,5 cm |
3,9 cm2 | |
0,98 in |