Learn More
Merck Filtre pour seringue Millex™, PTFE hydrophile, 0,2 μm
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes
Marque: Merck SLLGC13NL
402.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.63000kg
Description
Application :pour la filtration d’échantillons avant UHPLC, HPLC, LC-MS et les spécifications de masse ; filtration par solvant ; clarification de solutions aqueuses et organiques
Présentation des filtres pour seringues non stériles Millex™ avec PTFE hydrophile
- Les niveaux de substances extractibles les plus faibles optimisent les niveaux de fond des analyses sensibles telles que l’UHPLC et la LC-MS
- Filtration de solutions aqueuses ou organiques contenant des protéines
- Disponibles en tailles de pores de 0,20 μm et 0,45 μm et en trois diamètres adaptés aux besoins de vos applications
- Le matériau du boîtier en polypropylène offre de faibles niveaux de substances extractibles et une large compatibilité chimique
Spécification
Oui | |
Non stérile | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
Raccord Luer Slip mâle | |
100Pack | |
10 ml | |
13 mm |
0,2 μm | |
LG | |
HDPE | |
7 bar (100 psi) | |
100 psi | |
Filtre pour seringue | |
13 mm |