Learn More
Merck Membranes d’ester de cellulose mixte MF-Millipore™ : Taille des pores : 0,65 μm
Utilisées dans les applications d’analyses / de recherche.
144.00€ - 560.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Esters de cellulose mixte (MCE) |
Porosité | 0,65 μm |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10518262
|
Merck
DAWP14250 |
142 mm |
560.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10675591
|
Merck
DAWP09025 |
90 mm |
185.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10359890
|
Merck
DAWP04700 |
47 mm |
362.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10126680
|
Merck
DAWP01300 |
13 mm |
144.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10207920
|
Merck
DAWP02500 |
25 mm |
250.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
La membrane MF-Millipore est composée d’une membrane en cellulose mixte, avec des pores de 0,65 μm. Composées d’un mélange biologiquement inerte d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, les membranes MF-Millipore sont couramment utilisées dans les applications d’analyse / de recherche.Spécification
Non autoclavable | |
Esters de cellulose mixte (MCE) | |
Non stérile | |
Hydrophile | |
Hydrophile |
Blanc | |
0,65 μm | |
140 mL/min x cm2 | |
Membranes filtrantes |