Learn More
Merck MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.8 μm, Gridded
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Marque:  Merck AAWG03700
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 10166290
  • 273.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 05-06-2024
Description
Membrane d’esters de cellulose mixte (MCE), hydrophile
Les mélanges biologiques inertes d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose ont fait des filtres à membrane MF-Millipore™ l’une des membranes les plus utilisées dans les applications analytiques et de recherche.
Les filtres MF-Millipore™ sans surfactant Triton™ contiennent des quantités minimales d’agent humidifiant et présentent une teneur en eau extractible inférieure à celle des filtres MF-Millipore™ classiques.
Caractéristiques et avantages :
  • Filtre polyvalent pour applications de surveillance biologique et environnementale
  • Disponibles en plusieurs tailles de pores, colorées en noir ou blanc, avec ou sans surface quadrillée
  • Compatible avec les méthodes de stérilisation à l’oxyde d’éthylène, aux rayons gamma et à l’autoclave
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Blanc
Esters de cellulose mixte (MCE)
Non stérile
Pour le contrôle de la qualité de l’air, les essais biologiques, la microbiologie des produits laitiers, la surveillance des particules et l’élimination des particules
Hydrophile
100Pack
150 µm
Hydrophile
37 mm
≥ 1,0 bars, air avec eau
Membrane
0,8 μm
190 mL/min x cm2
16 L/min/cm2
Quadrillé
100 / boîte
Membranes filtrantes
37 mm