Learn More
Merck Membranes d’ester de cellulose mixte MF-Millipore™ : Taille des pores : 0,80 μm
Conçues pour le contrôle de la qualité de l’air, les essais biologiques, la microbiologie des produits laitiers, la surveillance des particules et l’élimination des particules. Les membranes d’ester de cellulose mixte MF-Millipore™ avec des pores de 0,80 μm sont disponibles dans un large éventail de diamètres. Composées d’une membrane de cellulose mixte noire ou blanche à surface unie ou quadrillée.
Marque: Merck AAWP02500
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : CAS : 9036-19-5 Poids : 0.07560kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
Conçues pour le contrôle de la qualité de l’air, les essais biologiques, la microbiologie des produits laitiers, la surveillance des particules et l’élimination des particules.Les membranes d’ester de cellulose mixtes MF-Millipore™, d’une taille de pore de 0,80 μm, sont disponibles dans une gamme de diamètres.Composées d’une membrane de cellulose mixte noire ou blanche à surface unie ou quadrillée.
Les mélanges biologiques inertes d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose ont fait des filtres à membrane MF-Millipore™ l’une des membranes les plus utilisées dans les applications analytiques et de recherche.Les filtres MF-Millipore™ sans surfactant Triton™ contiennent des quantités minimales d’agent humidifiant et présentent une teneur en eau extractible inférieure à celle des filtres MF-Millipore™ classiques.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent pour applications de surveillance biologique et environnementale
- Disponibles en plusieurs tailles de pores, colorées en noir ou blanc, avec ou sans surface quadrillée
- Compatible avec les méthodes de stérilisation à l’oxyde d’éthylène, aux rayons gamma et à l’autoclave
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
Esters de cellulose mixte (MCE) | |
0,8 μm | |
190 mL/min x cm2 | |
16 L/min/cm2 | |
Hydrophile | |
100Pack | |
150 µm | |
Hydrophile | |
25 mm |
≥ 1,0 bars, air avec eau | |
Membrane | |
Cellulose | |
Non stérile | |
Pour le contrôle de la qualité de l’air, les essais biologiques, la microbiologie des produits laitiers, la surveillance des particules et l’élimination des particules | |
AAWP | |
Uni | |
100 / boîte | |
Membranes filtrantes | |
25 mm |
Sécurité et traitement
- MCE .8UM WH PL 25MM 100/PK
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Octylphenol polyethoxyethanol