Learn More
Merck Membranes d’ester de cellulose mixte MF-Millipore™ : Taille des pores : 3,0 μm
Utilisées pour la surveillance de l’air, des liquides et des particules
Marque:  Merck SSWP01300
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : CAS : 9004-70-0 Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Code produit. 10094610
  • 144.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 03-05-2024
Description
Utilisé dans la surveillance de l’air, du liquide et des particules
Les mélanges biologiques inertes d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose ont fait des filtres à membrane MF-Millipore™ l’une des membranes les plus utilisées dans les applications analytiques et de recherche.
Les filtres MF-Millipore™ sans surfactant Triton™ contiennent des quantités minimales d’agent humidifiant et présentent une teneur en eau extractible inférieure à celle des filtres MF-Millipore™ classiques.
Caractéristiques et avantages :
  • Filtre polyvalent pour applications de surveillance biologique et environnementale
  • Disponibles en plusieurs tailles de pores, colorées en noir ou blanc, avec ou sans surface quadrillée
  • Compatible avec les méthodes de stérilisation à l’oxyde d’éthylène, aux rayons gamma et à l’autoclave
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Membrane
Cellulose
Non stérile
À utiliser pour le contrôle de la qualité de l’air ; Surveillance de fluides ; Prélèvement et analyse de particules ; CQ de réservoirs de stockage de fluides.
unie
Membranes filtrantes
13 mm
Blanc
Esters de cellulose mixte (MCE)
3,0 μm
320 mL/min x cm2
Hydrophile
180 µm
Hydrophile
13 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • MCE 3.0µm WH PL 13mm
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser poudre pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose, octylphenol polyethoxyethanol