Learn More
Merck Membranes d’ester de cellulose mixte MF-Millipore™ : Taille des pores : 3,0 μm
Utilisées pour la surveillance de l’air, des liquides et des particules
Marque: Merck SSWP04700
228.79 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : CAS : 9004-70-0 Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
Utilisé dans la surveillance de l’air, du liquide et des particules
Les mélanges biologiques inertes d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose ont fait des filtres à membrane MF-Millipore™ l’une des membranes les plus utilisées dans les applications analytiques et de recherche.Les filtres MF-Millipore™ sans surfactant Triton™ contiennent des quantités minimales d’agent humidifiant et présentent une teneur en eau extractible inférieure à celle des filtres MF-Millipore™ classiques.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent pour applications de surveillance biologique et environnementale
- Disponibles en plusieurs tailles de pores, colorées en noir ou blanc, avec ou sans surface quadrillée
- Compatible avec les méthodes de stérilisation à l’oxyde d’éthylène, aux rayons gamma et à l’autoclave
Especificaciones
Non autoclavable | |
Membrane | |
Cellulose | |
Non stérile | |
À utiliser pour le contrôle de la qualité de l’air ; Surveillance de fluides ; Prélèvement et analyse de particules ; CQ de réservoirs de stockage de fluides. | |
unie | |
Hydrophile | |
47 mm |
Blanc | |
Esters de cellulose mixte (MCE) | |
3,0 μm | |
320 mL/min x cm2 | |
Hydrophile | |
Membranes filtrantes | |
47 mm |
Seguridad y manipulación
- MCE 3.0UM WH PL 47MM 100/PK
Palabra de advertencia
- Dangers
Clasificación
- Matière solide inflammable Catégorie 1
Indicaciones de peligro
- H228-Matière solide inflammable.
Consejos de prudencia
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose