Learn More
Merck Membranes d’ester de cellulose mixte MF-Millipore™ : Taille des pores : 3,0 μm
Utilisées pour la surveillance de l’air, des liquides et des particules
Marque: Merck SSWP14250
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Utilisé dans la surveillance de l’air, du liquide et des particules
Les mélanges biologiques inertes d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose ont fait des filtres à membrane MF-Millipore™ l’une des membranes les plus utilisées dans les applications analytiques et de recherche.Les filtres MF-Millipore™ sans surfactant Triton™ contiennent des quantités minimales d’agent humidifiant et présentent une teneur en eau extractible inférieure à celle des filtres MF-Millipore™ classiques.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent pour applications de surveillance biologique et environnementale
- Disponibles en plusieurs tailles de pores, colorées en noir ou blanc, avec ou sans surface quadrillée
- Compatible avec les méthodes de stérilisation à l’oxyde d’éthylène, aux rayons gamma et à l’autoclave
Spécification
Non autoclavable | |
Esters de cellulose mixte (MCE) | |
Non stérile | |
À utiliser pour le contrôle de la qualité de l’air ; Surveillance de fluides ; Prélèvement et analyse de particules ; CQ de réservoirs de stockage de fluides. | |
Membranes filtrantes | |
142 mm |
Blanc | |
3,0 μm | |
320 mL/min x cm2 | |
180 µm | |
Hydrophile | |
142 mm |