Learn More
Merck Membranes d’ester de cellulose mixte MF-Millipore™ : Taille des pores : 3,0 μm
Utilisées pour la surveillance de l’air, des liquides et des particules
144.00€ - 540.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Esters de cellulose mixte (MCE) |
Porosité | 3,0 μm |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10389600
|
Merck
SSWP04700 |
47 mm |
403.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10094610
|
Merck
SSWP01300 |
13 mm |
144.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10432711
|
Merck
SSWP09025 |
90 mm |
195.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10278390
|
Merck
SSWP02500 |
25 mm |
277.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10686931
|
Merck
SSWP14250 |
142 mm |
540.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Utilisé dans la surveillance de l’air, du liquide et des particules
- Code de filtre : SSWP
- Couleur du filtre : Blanc
- Température de fonctionnement maximale : 75°C
- Mouillabilité : Hydrophile
- Porosité : 3,0 μm
- Surface du filtre : unie
Spécification
Non autoclavable | |
Esters de cellulose mixte (MCE) | |
Non stérile | |
À utiliser pour le contrôle de la qualité de l’air ; Surveillance de fluides ; Prélèvement et analyse de particules ; CQ de réservoirs de stockage de fluides. | |
Hydrophile |
Blanc | |
3,0 μm | |
320 mL/min x cm2 | |
Membranes filtrantes |