Learn More
Merck Membranes d’ester de cellulose mixte MF-Millipore™ : Taille des pores : 5,0 μm
Conçues pour une large gamme d’applications d’analyse et de recherche. Les membranes d’ester de cellulose mixte MF-Millipore™ avec des pores de 5,0 μm sont disponibles dans un large éventail de diamètres. Composées d’une membrane de cellulose mixte blanche unie.
162.00€ - 545.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Point à bulle | ≥ 0,42 bars, air avec eau |
Couleur | Blanc |
Matériau | Esters de cellulose mixte (MCE) |
Porosité | 5 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10480411
|
Merck
SMWP01300 |
13 mm |
162.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10126440
|
Merck
SMWP02500 |
25 mm |
202.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10569212
|
Merck
SMWP03700 |
37 mm |
261.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10482321
|
Merck
SMWP04700 |
47 mm |
372.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10309560
|
Merck
SMWP09025 |
90 mm |
232.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10606361
|
Merck
SMWP14250 |
142 mm |
545.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Surface hydrophile, blanche, unie
- Composées d’un mélange biologiquement inerte d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose
- Largement utilisé dans les applications de recherche/analyse
- Les membranes ont une épaisseur de 135 μm avec des pores de 5,0 μm
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
5 μm | |
580 mL/min x cm2 | |
unie | |
Membranes filtrantes |
≥ 0,42 bars, air avec eau | |
Esters de cellulose mixte (MCE) | |
Non stérile | |
32 L/min/cm2 | |
135 µm | |
Hydrophile |