Learn More
Merck Membranes d’ester de cellulose mixte MF-Millipore™ : Taille des pores : 8,0 μm
À utiliser pour le contrôle de la qualité de l’air, la surveillance des fluides, le prélèvement et l’analyse des particules et le CQ des réservoirs de stockage des fluides
138.00€ - 540.00€
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Matériau Esters de cellulose mixte (MCE)
Porosité 8 μm
Stérilité Non stérile
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Diamètre (métrique) du filtre Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) du filtre Prix Quantité et disponibilité  
10616941
Afficher les documents Détails de la promotion
Merck
SCWP09025
90 mm
226.00€
25 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
10713141
Afficher les documents Détails de la promotion
Merck
SCWP14250
142 mm
540.00€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10369510
Afficher les documents Détails de la promotion
Merck
SCWP02500
25 mm
169.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-06-2024
pour voir le stock disponible 
10470411
Afficher les documents Détails de la promotion
Merck
SCWP04700
47 mm
347.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
10330231
Afficher les documents Détails de la promotion
Merck
SCWP01300
13 mm
138.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-06-2024
Description
  • Membrane mixte en ester de cellulose
  • Hydrophile
  • Porosité : 0,8 μm
  • Débit d’air : 65 l/min x cm2
  • Porosité : 82 %
  • Débit d’eau : 620 ml/min x cm2
  • Liaison protéique : 150 μg/cm2
  • Température maximale : 75°CC
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Esters de cellulose mixte (MCE)
Non stérile
À utiliser pour le contrôle de la qualité de l’air ; Surveillance de fluides ; Prélèvement et analyse de particules ; CQ de réservoirs de stockage de fluides.
Membranes filtrantes
Blanc
8 μm
620 mL/min x cm2
Hydrophile
Hydrophile