Learn More
Merck Immobilon-NC Membranes, Triton-Free, 0.45 μm
Mixed Cellulose Esters, Surfactant-free
Marque: Merck HATF08250
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
Esters de cellulose mixte, sans surfactant
Membrane de transfert d’esters de cellulose mixte, sans tensio-actif avec pores de 0,45 μm (filtre de 0,45 micron) pour le transfert Western utilisant des méthodes de détection chromogènes, radioactives ou fluorescentes.Spécification
Non autoclavable | |
Esters de cellulose mixte (MCE) (nitrate et acétate) ; sans Triton | |
Non stérile | |
Clarification de liquides ; Stérilisation de la filtration de milieux de culture de tissu, d’additifs, d’antibiotiques ; Contrôle de la qualité de l’air ; Analyse particulaire ; Élimination de particules ; Dosages biologiques (études de liaison des récepteurs, précipités TCA, etc.). | |
Membranes de transfert | |
82 mm |
Blanc | |
0,45 μm | |
60 mL/min x cm2 | |
unie | |
Hydrophile | |
82 mm |
Sécurité et traitement
- Immobilon-NC Triton-free 82mm disc 50/pk MCE .45um
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.