Learn More
Merck Millipore Filtres à membrane pour analyse microbiologique, quadrillés
Optimisées pour l’analyse microbiologique par méthode MF de l’eau et d’autres liquides
Marque:  Merck Millipore HAWG047S0
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Code produit. 11923876
Quantité Prix
1 180.00€ / 100 pièces
6 155.00€ / 100 pièces
Expédition estimée
05-05-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Optimized for MF method microbiological analysis of water or other liquids
  • Membranes filtrantes de type MF (esters de cellulose mixte)
  • 0,45 μm (type HA) conçues pour une rétention complète et une récupération maximale des coliformes totaux et des bactéries coliformes fécales
  • 0,7 μm (type HC) idéal pour les analyses de coliformes fécaux
  • Utiliser des membranes de 0,22 μm lorsqu’une porosité de 0,45 μm ne suffit pas
  • Pour l’analyse des boissons, choisissez des membranes d’une porosité de 0,8 μm
Compliance
Certifiées conformes aux Méthodes normalisées d’examen de l’eau et des eaux usées.
Spécification
Spécification
Certifiées conformes aux méthodes standard pour les exigences d’examen de l’eau et des eaux usées
1,85 in
Analyse microbiologique par méthode MF de l’eau et d’autres liquides
Grille
0,45 mu;m
Blanc
4,7cm
Tampons absorbants
Filtre de membrane SO Pak
Stérile
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 0.45 WG W pad sterile 47mm
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser poudre pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose, octylphenol polyethoxyethanol