Learn More
Merck Ensemble de filtration centrifuge Microcon-10 kDa avec membrane Ultracel-10
Fournit une concentration, un dessalage ou un échange de tampons efficaces d’échantillons biologiques aqueux.
Marque: Merck MRCPRT010
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.28260kg
Description
Déssalez simplement et efficacement les solutions de toute macromolécule, à l’aide de toute centrifugeuse pouvant accepter des tubes de 1,5 ml. Grâce à la membrane Ultracel™ à faible liaison, les filtres Microcon™ offrent :•Des niveaux de récupération caractéristiques > 95 %, même pour les solutions diluées • Une centrifugation inverse pour optimiser la récupération, même dans les plus petits échantillons • Un stockage pratique du filtrat ou de l’échantillon concentré dans un tube à microcentrifuger standard • Des facteurs de concentration jusqu’à 100 X Caractéristiques :•Niveau de récupération élevé pour de petits volumes avec centrifugation inverse (facteur de concentration < 20 X) • Membrane Ultracel™ à faible liaison •Traitement rapide des échantillonsSpécification
Vert | |
Ultracel-10 | |
Cellulose régénérée (CR) | |
10 ml |
Oui | |
Non stérile | |
Filtres pour centrifugation | |
4,5 cm |