Learn More
Merck Microsyringe Filter Holder, 25 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marque: Merck XX3002514
461.61 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Créez votre propre filtre pour seringues ! Les porte-filtres pour microseringues vous permettent de sélectionner le type de membrane et le diamètre les plus appropriés à votre application. Pour la filtration stérile, effectuez l’autoclave de vos porte-filtres avec la membrane en place. Nettoyez minutieusement ou stérilisez de petits volumes de liquides distribués par une seringue ou installez le filtre en ligne pour filtrer de plus grands volumes.Caractéristiques et avantages
- La construction en acier inoxydable durable garantit des années d’utilisation et réduit les déchets des filtres pour seringue jetables
- Autoclavables avec filtre en place pour une filtration stérile
Spécification
Autoclavables | |
Acier inoxydable | |
3,9 cm2 | |
6,9 bar (100 psi) | |
Raccord Luer-Slip™ mâle | |
Porte-filtres de laboratoire ou cyclones | |
3,2 cm |
Support de filtre | |
Non stérile | |
NPTF 1/4 po | |
Raccord Luer-Slip mâle | |
6,9 bar (100 psi) | |
3,2 mm |