Learn More
Merck Ensemble de filtration pour seringue stérile Millex™-LG, PTFE hydrophile, 0,20 μm (usage à des fins de recherche uniquement)
Code produit 10015301 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 ml
Diamètre (métrique) de la membrane:
2,5 cm
Zone de filtration:
3,9 cm2
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Diamètre (métrique) de la membrane Zone de filtration Conditionnement
10015301 100 ml 2,5 cm 3,9 cm2 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10015301 Fournisseur Merck Code fournisseur SLLG025SS
Expédition estimée: 06-10-2026
Les unités prêtes à l’emploi, activées par seringue, conçues pour la stérilisation et la clarification de solutions stériles sont disponibles avec différentes tailles de pores : 0,1, 0,22, 0,45 et 5,0 μm.
Ready-to-use, syringe-driven units designed for sterilizing and clarifying sterile solutions are available in 0.1, 0.22, 0.45 and 5.0 μm pore sizes.
Filtre pour seringue stérile de 13 ou 25 mm de diamètre avec membrane en PTFE hydrophobe d’une taille de pores de 0,2μ m. Livré en boîte de 50 ou 100.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
Connecteurs Luer-Lock femelle / Luer-Slip mâle
Jetable Oui
Matériau (membrane) PTFE
Porosité 0,2 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 3,9 cm2
À utiliser avec (application) Stérilisez le DMSO/DMF
Volume mort (après purge de l’air) 100 mL
Pression d’entrée max. 6,9 bars
Nbre par carton 50Pack
Gamme de produits Millex
Température (impériale) max. 113°F
Température (métrique) Max 45°C
Type Ensemble de filtration
Volume (métrique) 100 ml
Volume (métrique) de rétention < 0,1 µL
Hauteur (métrique) 2,5 cm
Diamètre (métrique) 29 mm
Diamètre (métrique) de la membrane 2,5 cm