Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, MCE, 0.22 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Marque: Merck SLGS02510
2600.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes
Filtres pour seringues non stériles Millex™ avec membrane en MCE :- Le boîtier est fabriqué à partir d’un polychlorure de vinyle (PVC) peu extractible.
Applications :
Clarification des solutions aqueuses, filtration générale en laboratoire
Spécification
Entrée transparente/sortie bleue | |
Oui | |
PTFE (hydrophile) | |
Non stérile | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
PVC | |
5,2 bar (75 psi) | |
Raccord Luer Slip mâle | |
1000Pack | |
45°C | |
100 ml | |
19,8 mm | |
1,98 cm | |
2,5 cm |
Luer-Lock femelle / Luer-Slip mâle | |
Esters de cellulose mixte (MCE) | |
0,22 μm | |
3,9 cm2 | |
< 100 µL | |
Raccord Luer-Lok™ femelle | |
1000/boîte | |
Millex™ | |
113°F | |
Filtre pour seringue | |
<100 μL | |
0,77 in | |
25 mm |