Learn More
Merck Filtres pour seringues non stériles Millex™ avec boîtier PE - PTFE hydrophile
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes.
294.00€ - 2855.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Porosité | 0,45 μm |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (application) | Préparation des échantillons pour l’analyse |
Température (métrique) Max | 45°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Type de sortie | Code de filtre | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Type de sortie | Code de filtre | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10044470
|
Merck
SLLHR04NL |
4,0 mm | Luer mâle, étagé | gauche | 100Pack |
294.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10166082
|
Merck
SLLHC13NL |
13 mm | Raccord Luer Slip mâle | gauche | 100Pack |
439.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10022193
|
Merck
SLLHH13NK |
13 mm | Raccord Luer Slip mâle | gauche | 1000Pack |
2855.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10636151
|
Merck
SLCRT13NL |
13 mm | Orifice de sortie de tube | LCR | 100Pack |
505.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10288282
|
Merck
SLLHC25NS |
25 mm | Raccord Luer Slip mâle | gauche | 50Pack |
555.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16339055
|
Merck
SLCR033NB |
33 mm | Raccord Luer Slip mâle | LCR | 250 |
1105.00€
Pack de 250 |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10379730
|
Merck
SLCR013NL |
13 mm | Raccord Luer Slip mâle | LCR | 100Pack |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10298230
|
Merck
SLCR013NK |
13 mm | Raccord Luer Slip mâle | LCR | 1000Pack |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Compatibilité chimique élevée Référence pour la filtration de solutions aqueuses et organiques Faible liaison protéique
Spécification
Oui | |
Non stérile | |
45°C |
0,45 μm | |
Préparation des échantillons pour l’analyse |