Learn More
Merck Filtres pour seringues non stériles Millex™ avec boîtier PE - PTFE hydrophobe
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes.
263.00€ - 2425.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Porosité | 0,45 μm |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (application) | Préparation des échantillons pour l’analyse |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) du filtre | Type de sortie | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) du filtre | Type de sortie | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10166660
|
Merck
SLFH025NS |
100 mL | 25 mm | Raccord Luer Slip mâle | 50/paquet |
328.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-04-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10278520
|
Merck
SLFH025NB |
100 mL | 25 mm | Raccord Luer Slip mâle | 250/boîte |
1315.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10268380
|
Merck
SLFHR04NL |
1 ml | 4,0 mm | Raccord Luer Slip mâle | 100Pack |
263.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10498394
|
Merck
SLFHX13NK |
< 10 mL | 13 mm | Raccord Luer Slip mâle | 1000Pack |
2425.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11780453
|
Merck
SLFHX13NL |
< 10 mL | 13 mm | Raccord Luer Slip mâle | 100Pack |
333.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12501259
|
Merck
SLFHX13TL |
< 10 mL | 13 mm | Tube | 100Pack |
383.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10432121
|
Merck
SLFH025NK |
lt;gt;100 ml | 25 mm | Male Luer slip | 1000/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes
- Compatibles avec les solutions organiques plus agressives et les températures élevées
Spécification
Oui | |
0,45 μm | |
Non stérile | |
Préparation des échantillons pour l’analyse |