Learn More
Merck Millipore Filtres pour seringues non stériles Millex™ avec boîtier en PE - PTFE hydrophobe
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes.
Marque:  Merck Millipore SLFG025NS
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.16356kg
Code produit. 10024470
  • 265.00€ / 50 pièces
Expédition estimée
21-04-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Compatibles avec les solutions organiques plus agressives et les températures élevées
Spécification
Spécification
Non-sterile
25 mm
Polyéthylène
50/boîte
Filtre pour seringue
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
0.2 μm