Learn More
Merck Filtres pour seringues non stériles Millex™ avec boîtier PE - membrane en PVDF - 4 mm de diamètre
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes.
Marque:  Merck SLHVR04NL
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.13348kg
Code produit. 10094490
  • 218.28€ / 100 pièces
Date d’expédition estimée: 10-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes
  • Avec entrée Luer-Lok™ femelle et sortie Luer mâle
  • La plus faible liaison protéique
  • Utilisation pour les solutions aqueuses et organiques douces
Spécification
Spécification
1 mL
PVDF
Membrane en PVDF
Polyéthylène
4.0 mm
Utilisation pour les solutions aqueuses et organiques douces
Yes
0,45 μm
Non-sterile
Filtre pour seringue
4,0 mm
100/boîte