Learn More
Merck Millipore Accessoire pour système de purification d’eau série Milli-Q™, filtre final Millipak™ Express 40
À utiliser pour produire de l’eau purifiée exempte de bactéries
Marque:  Merck Millipore MPGP04001
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.11700kg
Code produit. 12809355
  • 424.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
Use for the production of bacteria-free purified water
  • Porosité : 0.22 μm
  • Non stérile
    • Certifications
      ISO 9001 v.2000 et ISO 14001
      Compliance
      Critères d’aptitude USP 645