Learn More
Merck Millipore Accessoire pour système de purification d’eau Milli-Q™ pour Advantage A10, cartouches de polissage Quantum
La cartouche de polissage Quantum élimine les contaminants organiques et ioniques même à l’état de traces pour respecter les exigences requises en matière de qualité de l’eau.
970.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Systèmes Milli-Q™ |
---|---|
À utiliser avec (application) | Spectrophotométrie, spectroscopie, chromatographie et biochimie |
Code produit | Marque | Type | Type de résine | Purification Method | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Type de résine | Purification Method | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10176094
|
Merck Millipore
QTUM0TEX1 |
Filtre à cartouche Quantum TEX | Organex et Ionex | Charbon actif, échange d’ions |
970.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Quantum polishing catridge removes ionic and organic contaminants below trace levels to match required water quality requirements
Caractéristiques du dispositif Quantum™ TEX
- Contient des résines Ionex pour niveaux de traces d’ions
- Type d’eau d’alimentation : ultra-pure
- Technologie : charbon actif, échange d’ions
- Contient des résines Organex et Ionex pour niveaux de traces d’éléments organiques et d’ions
- Type d’eau d’alimentation : ultra-pure
- Technologie : charbon actif, échange d’ions
Spectrophotométrie, spectroscopie, chromatographie et biochimie
Certifications
ISO 9001 v.2000 et ISO 14001
Compliance
Critères d’aptitude USP 645
Spécification
Systèmes Milli-Q™ | |
Spectrophotométrie, spectroscopie, chromatographie et biochimie |