Learn More
Merck Filtres à membrane en PTFE Mitex™
Non laminé pour résister à des conditions chimiques ou thermiques extrêmes
Marque: Merck LCWG04700
715.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
La membrane Mitex™ en PTFE n’est affectée par presque aucun liquide, y compris les solvants organiques, les acides et bases concentrés, les agents propulseurs et les liquides cryogéniques. La membrane Mitex™ est sans support, mais elle est facile à manipuler, en combinant la commodité d’une membrane avec support et la polyvalence d’une membrane en PTFE pur. La membrane Mitex™ est hydrophobe.Caractéristiques et avantages :
- Large compatibilité chimique
- Biologiquement et chimiquement inertes
- Stable à des températures supérieures à 260°C (500 F) et inférieures à -100 C (-148 F)*
Applications : Clarification d’acides, de bases et de liquides cryogéniques ; clarification de propergols ; analyse de liquides hydrauliques ; isolement de l’ARN
unlaminated,extreme,temperature
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
PTFE | |
Non stérile | |
Clarification d’acides, de bases et de fluides cryogéniques ; clarification de propergols ; analyse de liquides hydrauliques ; isolement de l’ARN. | |
Quadrillé | |
Membranes filtrantes | |
47 mm |
0,5 psi | |
Filtre à tamis | |
10 μm | |
220 mL/min x cm2 | |
14,0 L/min/cm2 | |
125 µm | |
Hydrophobe | |
47 mm |