Learn More
Merck Filtres à membrane en PTFE Mitex™
Non laminé pour résister à des conditions chimiques ou thermiques extrêmes
Marque: Merck LSWG02500
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
La membrane en PTFE Mitex™ n’est pas affectée par la plupart des liquides, y compris les solvants organiques, les acides et bases concentrés, les propulseurs et les fluides cryogéniques. La membrane Mitex™ est sans support, mais elle est facile à manipuler, alliant la commodité d’une membrane renforcée à la polyvalence d’une membrane en PTFE pur. La membrane Mitex™ est hydrophobe.Caractéristiques et avantages :
- Large compatibilité chimique
- Biologiquement et chimiquement inertes
- Stable à des températures supérieures à 260 °C (500 °F) et inférieures à -100 °C (-148 °F)*
Applications :
Clarification des acides, des bases et de fluides cryogéniques ; Clarification des propulseurs ; Analyse de fluides hydrauliques ; Isolement de l’ARN
Non laminé, extrême, température
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
PTFE | |
Non stérile | |
Clarification d’acides, de bases et de fluides cryogéniques ; clarification de propergols ; analyse de liquides hydrauliques ; isolement de l’ARN. | |
100Pack | |
125 µm | |
Hydrophobe | |
25 mm |
0,9 psi | |
Filtre à tamis | |
5 μm | |
70 mL/min x cm2 | |
Quadrillé | |
100 / boîte | |
Membranes filtrantes | |
25 mm |