Learn More
Merck Mitex™ Membrane Filters, 5 μm
Unlaminated for extreme chemical or temperature conditions
Marque: Merck LSWP14250
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Non laminé pour résister à des conditions chimiques ou thermiques extrêmes
La membrane Mitex™ en PTFE n’est affectée par presque aucun liquide, y compris les solvants organiques, les acides et bases concentrés, les agents propulseurs et les liquides cryogéniques. La membrane Mitex™ est sans support, mais elle est facile à manipuler, en combinant la commodité d’une membrane avec support et la polyvalence d’une membrane en PTFE pur. La membrane Mitex™ est hydrophobe.Caractéristiques et avantages :
- Large compatibilité chimique
- Biologiquement et chimiquement inertes
- Stable à des températures supérieures à 260°C (500°F) et inférieures à -100°C (-148°F)
Applications : Clarification d’acides, de bases et de liquides cryogéniques ; clarification de propergols ; analyse de liquides hydrauliques ; isolement de l’ARN
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
PTFE | |
Non stérile | |
Clarification d’acides, de bases et de fluides cryogéniques ; clarification de propergols ; analyse de liquides hydrauliques ; isolement de l’ARN. | |
50Pack | |
125 µm | |
Hydrophobe | |
142 mm |
0,9 psi | |
Filtre à tamis | |
5 μm | |
70 mL/min x cm2 | |
Uni | |
50 / boîte | |
Membranes filtrantes | |
142 mm |