Learn More
Merck Filtres à membrane en PTFE Mitex™
Non laminé pour résister à des conditions chimiques ou thermiques extrêmes
438.00€ - 794.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Type de filtre | Filtre à tamis |
Matériau | PTFE |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10146200
|
Merck
LCWG04700 |
47 mm | 10 μm |
794.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10499840
|
Merck
LSWG04700 |
47 mm | 5 μm |
725.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10450411
|
Merck
LSWG02500 |
25 mm | 5 μm |
438.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les membranes ne présentent aucun support
- L’épaisseur moyenne est de 125 μm
- Produit autoclavable à 121°C (250°F)
Applications :
Clarification d’acides, de bases et de fluides cryogéniques ; clarification de propergols ; analyse de fluides hydrauliques ; isolement d’ARN.
unlaminated,extreme,temperature
Spécification
Non autoclavable | |
Filtre à tamis | |
Non stérile | |
Quadrillé | |
Membranes filtrantes |
Blanc | |
PTFE | |
Clarification d’acides, de bases et de fluides cryogéniques ; clarification de propergols ; analyse de liquides hydrauliques ; isolement de l’ARN. | |
125 µm | |
Hydrophobe |