Learn More
Merck Plaques d’analyse MultiScreen™ à 96 puits pour essais biologiques ELISPOT
Offre des résultats optimaux dans les tests ELISPOT (essai immuno-enzymatique) immunologiques grâce à une haute capacité de liaison protéique et à une faible coloration du fond
595.00€ - 2225.00€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Porosité | 0,45 mu;m |
Nbre de puits | 96 |
À utiliser avec (application) | Dosages ELISPOT |
Code produit | Marque | Description | Couleur | Matériau | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Couleur | Matériau | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10258100
|
Merck
MAHAS4510 |
MultiScreen™-HA avec membrane MCE | Transparent | Styrène | Stérile |
630.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10146580
|
Merck
MAIPS4510 |
Plaque MultiScreen™-IP avec membrane Immobilon™-P sans sous-drain | Transparent | Plastique ABS | Stérile |
630.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10307473
|
Merck
MSIPN4W50 |
Plaque de filtration MultiScreen IP avec membrane Immobilon™-P | Blanc | Plastique ABS | Non stérile |
2225.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10402362
|
Merck
MSIPS4W10 |
Plaque MultiScreen™HTS-IP avec membrane Immobilon™-P | Blanc | Acrylique | Stérile |
595.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10532844
|
Merck
S2EM004M99 |
Plaque de filtration MultiScreen IP avec membrane Immobilon™-P | Blanc | Acrylique | Stérile |
672.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10659303
|
Merck
MAIPSWU10 |
Plaque MultiScreen™HTS avec membrane Immobilon™-P sans sous-drain | Blanc | Acrylique | Stérile |
750.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Offre des résultats optimaux dans les tests ELISPOT (essai immuno-enzymatique) immunologiques grâce à une haute capacité de liaison protéique et à une faible coloration du fond
- L’étanchéité entre la membrane et la plaque garantit l’absence d’interférences entre les réactifs et des interférences optiques limitées ; la structure de soutien du drain de sortie brevetée permet de conserver les volumes de liquide sur des périodes d’incubation maximales de 21 jours
Spécification
Étalon | |
0,45 mu;m | |
Dosages ELISPOT |
8 x 12 | |
96 |