Learn More
Merck Plaques d’analyse MultiScreen™ à 96 puits pour préparation des échantillons
Pour l’isolement, la purification et la préparation d’échantillons avant les tests dans les processus de recherche pharmaceutique et les applications de protéines et d’ADN
Marque: Merck MADVN6550
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Les formats sont adaptés à l’élimination des particules de grande taille, aux séparations à base de résine, aux applications de solvants et à la concentration ou à la purification des protéines/ADN. Le système de séparation polyvalent associe une microplaque à la filtration sur membrane Millipore pour simplifier et optimiser les techniques de recherche pharmaceutique, les tests biochimiques et la préparation d’échantillons classique.
- À utiliser avec une rampe à vide, un système de manipulation des liquides automatisé ou un compteur à scintillation pour microplaque — l’ensemble des dosages peut être effectué sur une plaque
- L’étanchéité entre la membrane et la plaque garantit l’absence d’interférences entre les réactifs et des interférences optiques limitées ; la structure de soutien breveté du drain de sortie permet de conserver les volumes de liquide sur des périodes d’incubation maximales de 21 jours
- Assure également le transfert quantitatif des filtrats vers une plaque réceptrice positionnée au fond de la rampe
Filtres disponibles dans divers matériaux
- Pour les applications à liaison protéique élevée, utiliser des plaques avec du Immobilon™-P PVDF ou des esters de cellulose mixte Pour la liaison à l’acide nucléique élevé, utiliser des plaques avec des esters de cellulose mélangés, des fibres de verre, ou membranes DEAE chargées positivement Pour les séparations de biomolécules chargées, choisir parmi les membranes DEAE chargées positivement ou les membranes phosphocellulose chargées négativement
- Pour la liaison biomoléculaire faible, utiliser les plaques à membranes en PVDF Durapore™ hydrophiles, en PTFE Biopore™ ou en PC
- Pour les dosages nécessitant une résistance aux solvants, utiliser des plaques avec des membranes hydrophiles en PTFE
Chaque membrane microporeuse interagit de façon distincte avec différentes protéines ou biomolécules ; par conséquent, il peut être nécessaire de tester différents types de membranes pour chaque dosage.
La version †MultiScreenHTS est dotée d’un drain de sortie encastré et de parois latérales rigides.
Spécification
Standard | |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 | |
0,28 cmsup2/sup | |
50/boîte |
PVDF hydrophile | |
0,65 μm | |
Styrène | |
Non stérile | |
Dosages par liaison à des récepteurs sur les cellules entières et les fragments de cellules, dosages de phosphatase et de protéine kinase, dosages à base de microbilles et dosages à base de résines, préparation d’échantillons |