Learn More
Merck Chargeur de colonne MultiScreen™
Aucune nécessité de pipeter les mélanges, gels ou résines ; chargez l’ensemble des 96 puits simultanément et uniformément
1015.00€ - 1085.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Stérilité | Non stérile |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Volume (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Volume (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10760113
|
Merck
MACL09625 |
Chargez 25 mu;l de volumes de résine simultanément dans 96 puits de la plaque MultiScreen pour la résine ou les dosages à microbilles, chromatographie | 25 μl |
1015.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10208490
|
Merck
MACL09600 |
Chargez 100 mu;l de volumes de résine simultanément dans 96 puits de la plaque MultiScreen pour la résine ou les dosages à microbilles, chromatographie | 100 μl |
1015.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10196670
|
Merck
MACL09645 |
Chargez 45 mu;l de volumes de résine simultanément dans 96 puits de la plaque MultiScreen pour la résine ou les dosages à microbilles, chromatographie | 45 μl |
1085.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fabriqués en aluminium avec revêtement antiadhésif chimiquement inerte et résistant aux abrasions
Spécification
Noir | |
Aluminium | |
Non stérile | |
1/boîte |