Learn More
Merck Plaques filtrantes à volume important MultiScreen™
Solutions multipuits pour la recherche axée sur la découverte et la préparation d’échantillons
Marque:  Merck MVHVN4525
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 3.81000kg
Code produit. 15422263
  • 1905.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 01-07-2024
Description
Les plaques filtrantes MultiScreen répondent à des critères de performance spécifiques pour la méthodologie de préparation des échantillons nécessitant une faible liaison non spécifique des analytes de protéines et de médicaments, la compatibilité des solvants et le débit des échantillons. La plaque de filtration grand volume MultiScreen peut traiter des solutions aqueuses et organiques d’un volume maximal de 2 ml, avec un transfert de filtrat discret et quantitatif exceptionnel vers une plaque de prélèvement grand volume MultiScreen à 96 puits personnalisée à l’aide de la rampe à vide MultiScreen HTS. La plaque de filtration grand volume MultiScreen est entièrement compatible avec l’automatisation et conforme aux normes de la plaque ANSI Deepwell.
Plaque de filtration grand volume MultiScreen avec membrane Durapore™
  • Pour une récupération élevée (faible liaison non spécifique) de petites molécules et protéines, taux de substances extractibles faibles et compatibilité avec les solutions aqueuses et certaines solutions organiques
  • Applications : dosages à faible liaison protéique, dosages à faible taux de substances extractibles, nettoyage d’échantillons, élimination des particules / agrégats (avant l’analyse HPLC ou UPLC™) et dosages à microbilles
Plaque de filtration grand volume MultiScreen avec membrane en fibre de verre C (GFC) de 1,2 μm
  • Offre une compatibilité chimique accrue avec les solutions aqueuses et organiques
  • Applications nécessitant un débit élevé : élimination de lysat, filtration des échantillons visqueux, tests environnementaux, et applications de liaison-lavage-élution pour la préparation d’échantillons d’ADN
Spécification
Spécification
Étalon
8 x 12
Opaque
PP
96
Dosages par liaison à des récepteurs sur les cellules entières et les fragments de cellules, dosages par précipitation de phosphatase et de protéine kinase, dosages à base de microbilles et dosages à base de résines
1,27 cm
4,7 cm
PVDF hydrophile
0,45 μm
Plaque HV MultiScreen à volume important
2 ml
Non stérile
0,5 x 3,37 x 1,85 in. (1,27 x 8,56 x 4,7 cm)
8,56 cm