Learn More
Merck Plaques de filtration MultiScreen™ Solvinert
Optimisées pour les applications de recherche pharmaceutique. Les plaques de filtration Solvinert MultiScreen™ sont compatibles avec les solvants et disposent d’une conception unique en une seule pièce. Les plaques à 96 puits sont disponibles avec des puits profonds (2 ml) (avec ou sans préfiltre) et en format standard (500 μl) avec des membranes hydrophiles ou hydrophobes.
605.00€ - 2900.00€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Porosité | 0,45 μm |
Couleur | Transparent |
Matériau | Copolymère polyoléfine |
Code produit | Marque | Membrane | Hauteur (métrique) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Membrane | Hauteur (métrique) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10184123
|
Merck
MDRPN0410 |
PTFE hydrophobe | 4,07 cm | 10/boîte |
1260.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10307083
|
Merck
MDRLN0410 |
PTFE hydrophille | 4,07 cm | 10/boîte |
1340.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10245943
|
Merck
MSRLN0410 |
PTFE hydrophille | 1,46 cm | 10/boîte |
605.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10478603
|
Merck
MSRLN0450 |
PTFE hydrophille | 1,46 cm | 50 |
2715.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10031863
|
Merck
MSRPN0410 |
PTFE hydrophobe | 1,44 cm | 10/boîte |
605.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10114323
|
Merck
MSRPN0450 |
PTFE hydrophobe | 1,46 cm | 50 |
2900.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Plaque de base en polyoléfine transparente offrant une compatibilité avec une large gamme de solvants
- La conception monobloc élimine les fuites et permet des incubations prolongées
- Faible liaison et taux de matières extractibles faibles
- Prennent en charge les échantillons aqueux et non aqueux avec des membranes hydrophiles ou hydrophobes résistantes aux produits chimiques
- Membranes en PTFE avec des pores de 45μ l
- Compatibles avec l’automatisation
- Disponibles en format de 96 puits profonds (2 ml) (avec ou sans préfiltre) et en format standard (500 μl)
Spécification
Standard | |
0,45 μm | |
Copolymère polyoléfine | |
Non stérile | |
1,28 cm |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 | |
Synthèse et nettoyage en phase solide, précipitation de protéines sur plaque, récupération d’échantillons suite à un clivage de composés en plaque, synthèse de peptides | |
8,55 cm |