Learn More
Merck Plaques de filtration à 96 puits MultiScreen HTS Durapore™
Conçues pour assurer une compatibilité totale avec l’automatisation. Les plaques de filtration à 96 puits MultiScreen HTS Durapore™ sont des plaques innovantes, idéales pour les dosages à microbilles. Les racks et le styrène stérile ou non stérile, transparent et opaque Barex™ sont disponibles en plusieurs tailles de pores.
Marque:  Merck MSDVN6510
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.68432kg
Code produit. 10477443
  • 515.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 01-07-2024
Description
Pour la liaison récepteur-ligand, la préparation générale d’échantillons, les tests ELISPOT, l’activité enzymatique, les dosages à microbilles, la visualisation complète des organismes et la détection des radio-isotopes.
  • Dimensions normalisées et parois latérales rigides alignées
    • Permet une compatibilité totale avec les bras de préhension automatisés/robotisés, les empileurs, les rondelles de plaques, les étiquettes à code-barres et les lecteurs de plaques
  • La conception unique en deux pièces de plaque élimine le contact de surface avec les “guides de gouttes” de puits individuels pour empêcher les interférences entre les puits
  • Jupe longue et rampes à vide
    • Permet un empilement facile et exempt de contamination directement avec les plaques de prélèvement
    • Protège le sous-drain encastré
    • Fournit une surface suffisante pour les étiquettes à code-barres
    • Améliore le joint hermétique
  • Le dispositif de sous-drainage amovible permet l’accès à la membrane pour les dosages ELISPOT, la visualisation d’organismes entiers et la détection des radio-isotopes
  • La conception de puits isolé et les disques filtrants scellés individuellement éliminent tout risque d’écoulement du réactif d’un puits à l’autre
  • Le plastique opaque empêche le transfert de lumière entre les puits pendant la numération par scintillation directe
  • La membrane Durapore™ hydrophile à faible liaison permet une faible liaison non spécifique d’anticorps, de réactifs et d’échantillons
  • Conformes aux normes ANSI™ / SBS 2004 relatives aux spécifications des plaques
Spécification
Spécification
ANSI, SBS
PVDF hydrophile
0,65 μm
Transparent
96
0,28 cmsup2/sup
10/boîte
Standard
8 x 12
Faible liaison
Styrène
Non stérile
Dosages par liaison à des récepteurs sur les cellules entières et les fragments de cellules, dosages par précipitation de phosphatase et de protéine kinase, dosages à base de microbilles et dosages à base de résines