Learn More
Merck Plaques de filtration à 96 puits MultiScreenHTS
Liaisons avidine-biotine, protéines de liaison à l’ADN, liaison protéique, PAMPA
Marque: Merck MSIPN4B50
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Spécification
ANSI, SBS | |
PVDF hydrophobe | |
0,45 μm | |
Barex | |
Non stérile | |
Liaisons avidine-biotine, protéines de liaison à l’ADN, liaison protéique, PAMPA | |
0,5 x 3,36 x 0,56 in. (1,28 x 8,55 x 1,44 cm) | |
8,55 cm |
Standard | |
8 x 12 | |
Opaque | |
96 | |
0,28 cmsup2/sup | |
50/boîte | |
1,28 cm | |
1,44 cm |