Learn More
Merck Plaques de filtration à 96 puits MultiScreen HTS Durapore™
Conçues pour assurer une compatibilité totale avec l’automatisation. Les plaques de filtration à 96 puits MultiScreen HTS Durapore™ sont des plaques innovantes, idéales pour les dosages à microbilles. Les racks et le styrène stérile ou non stérile, transparent et opaque Barex™ sont disponibles en plusieurs tailles de pores.
448.00€ - 2500.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ANSI, SBS |
---|---|
Format | Standard |
Membrane | PVDF hydrophile |
Array | 8 x 12 |
Nbre de puits | 96 |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Quantité | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Quantité | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10011953
|
Merck
MSBVN1B50 |
Opaque | Barex | 50/boîte | 1,2 μm |
2500.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10659113
|
Merck
MSBVN1250 |
Transparent | Styrène | 50/boîte | 1,2 μm |
2315.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10777264
|
Merck
MSBVS1210 |
Opaque | Styrène | 10/boîte | 1,2 μm |
650.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10432753
|
Merck
MSBVN1210 |
Transparent | Styrène | 10/boîte | 1,2 μm |
515.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10400334
|
Merck
MSDVN6B50 |
Opaque | Barex | 50/boîte | 0,65 μm |
2480.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10367123
|
Merck
MSGVN2210 |
Transparent | Styrène | 10/boîte | 0,22 μm |
448.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10154213
|
Merck
MSGVN2250 |
Transparent | Styrène | 50/boîte | 0,22 μm |
2315.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10347133
|
Merck
MSGVN2B50 |
Opaque | Barex | 50/boîte | 0,22 μm |
2500.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10715164
|
Merck
MSHVN4B10 |
Opaque | Barex | 10/boîte | 0,45 μm |
545.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10367513
|
Merck
MSHVS4510 |
Transparent | Styrène | 10/boîte | 0,45 μm |
650.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10408993
|
Merck
MSHVN4B50 |
Transparent | Barex | 50/boîte | 0,45 μm |
2500.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Conçues pour assurer une compatibilité totale avec l’automatisation.Les plaques de filtration à 96 puits MultiScreen HTS Durapore™ sont des plaques innovantes, idéales pour les dosages à microbilles.Les racks et le styrène stérile ou non stérile, transparent et opaque Barex™ sont disponibles en plusieurs tailles de pores.
Pour la liaison récepteur-ligand, la préparation générale d’échantillons, les tests ELISPOT, l’activité enzymatique, les dosages à microbilles, la visualisation complète des organismes et la détection des radio-isotopes.- Dimensions normalisées et parois latérales rigides alignées
- Permet une compatibilité totale avec les bras de préhension automatisés/robotisés, les empileurs, les rondelles de plaques, les étiquettes à code-barres et les lecteurs de plaques
- La conception unique en deux pièces de plaque élimine le contact de surface avec les “guides de gouttes” de puits individuels pour empêcher les interférences entre les puits
- Jupe longue et rampes à vide
- Permet un empilement facile et exempt de contamination directement avec les plaques de prélèvement
- Protège le sous-drain encastré
- Fournit une surface suffisante pour les étiquettes à code-barres
- Améliore le joint hermétique
- Le dispositif de sous-drainage amovible permet l’accès à la membrane pour les dosages ELISPOT, la visualisation d’organismes entiers et la détection des radio-isotopes
- La conception de puits isolé et les disques filtrants scellés individuellement éliminent tout risque d’écoulement du réactif d’un puits à l’autre
- Le plastique opaque empêche le transfert de lumière entre les puits pendant la numération par scintillation directe
- La membrane Durapore™ hydrophile à faible liaison permet une faible liaison non spécifique d’anticorps, de réactifs et d’échantillons
- Conformes aux normes ANSI™ / SBS 2004 relatives aux spécifications des plaques
Spécification
ANSI, SBS | |
PVDF hydrophile | |
96 |
Standard | |
8 x 12 |