Learn More
Merck Rampe à vide MultiScreen™HTS
Pour la filtration à vide avec des puits 96- et 384- MultiScreen HTS, MultiScreen™ Solvinert, et des plaques de filtration à puits profonds Solvinert
Marque:  Merck MSVMHTS00
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 5.44310kg
Code produit. 10106982
  • 3315.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes: Base de la rampe à vide, collier standard, joints et inserts de joint, tubulure, soupapes, manomètre
Description
Description
  • Compatible avec plaques réceptrices standard ou puits profonds Utilisation adaptée aux protocoles manuels ou automatisés ; format conforme aux normes ANSI/SBS permettant de facilement intégrer la plate-forme robotique
  • Facilement configurable en système « flow-to-waste » et pour la collecte d’analytes
  • Technologie DirectStack™ pour la collecte de filtrats sans interférence
  • Les composants du collecteur résistent aux solvants
Spécification
Spécification
Rampe à vide MultiScreen