Learn More
Merck Millipore Milieux nutritifs
Spécialement mis au point pour la culture de microorganismes sur les filtres à membrane ; sélectionnez le type de milieu adapté au type d’organisme et aux besoins de test analytique
Marque: Merck Millipore MHA000P2F
Code nomenclature Nacres: NA.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Developed specifically for culturing microorganisms on membrane filters; select media type to match organism type and analytical test needs
- Chaque lot de poudre sèche pour préparation des milieux est testé pour déterminer sa pureté et comparé à un lot satisfaisant aux critères
- Chaque bouillon m-Endo pour lot de coliformes totaux et chaque bouillon m-FC pour lot d’analyse de coliformes fécaux sont certifiés conformes aux exigences de la Loi sur la salubrité de l’eau potable (Safe Drinking Water Act)
- Certificats de contrôle qualité de lot fournis avec chaque boîte, afin d’offrir une assurance supplémentaire pour les procédures critiques
Informations sur la commande
Les milieux nutritifs sont présentés sous forme liquide, conditionnés en ampoules en plastique de 2 ml. Réfrigérer comme indiqué sur l’étiquette.
Spécification
Rouge profond | |
Milieux de culture | |
Tests des eaux usées et des effluents pour détecter la présence de coliformes fécaux | |
1 an | |
Liquide | |
Ampoule |
Coliformes fécaux | |
2 à 10°C | |
États-Unis | |
50 x 2 ml | |
Bouillon mFC pour coliformes fécaux |