Learn More
Merck Filtres à tamis, nylon, 11 μm
Membrane en nylon hydrophile
Marque:  Merck NY1100010
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 17158205
  • 785.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-07-2024
Description
Les filtres en nylon sont compatibles avec une large gamme de solvants. Deux types sont disponibles : 1) Filtres à membrane en nylon avec des tailles de pores allant de 0,20 à 1,2 µm et 2) Filtres à tamis tissé avec ouvertures de maille allant de 5 à 180 µm.
Notre filtre à tamis en nylon tissé de 5 µm (NY054700) est couramment utilisé dans l’industrie automobile pour l’analyse de la propreté.
Caractéristiques & Avantages :
  • Large gamme de tailles de pores disponibles
  • Résistant aux solvants agressifs
Applications : Élimination et clarification des particules ; filtration par solvant ; analyse des particules ; surveillance de la peinture ; analyse de propreté automobile
Spécification
Spécification
Blanc
Nylon
Filtration de particules, analyse de particules, préfiltration de solvants et surveillance de peinture
6%
0,002 in
Filtre à tamis
118,1 in
11,81 in
1,18 in
Uni
11 μm
Hydrophile
100°C
65 µm
118,1 x 11,81 in (300 x 30 cm)
300 cm
30 cm
3 cm