Learn More
Merck Accessoires et pièces de rechange de kit de test épicutané
Accessoires et pièces de rechange pour kit de test épicutané
Marque: Merck XX6504713
351.44 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Le kit de test épicutané MilliporeSigma offre une solution complète pour la collecte et l’analyse sur le terrain de fluides hydrauliques à base d’hydrocarbures, de produits chimiques en vrac, d’eau de chaudière et d’huiles de lubrification. Il permet de détecter des changements importants de la propreté grâce à une analyse fiable, sensible et basée sur la colorimétrie.- Surveille rapidement la contamination particulaire dans les fluides hydrauliques à base d’hydrocarbures, les produits chimiques en vrac, eau de chaudière et huiles lubrifiantes - Les échelles d’évaluation de la couleur des filtres et des particules correspondent aux niveaux de contamination standard reconnus - Détecte des changements importants de la propreté grâce à des résultats d’essai fiables et sensibles - Fourni avec des filtres pour 100 tests Caractéristiques et avantages : •Contient suffisamment de matières consommables pour 100 tests •Contenu dans un boîtier léger et facile à transporter •Les échelles d’évaluation de la couleur des filtres et des particules correspondent aux niveaux de contamination standard reconnus Applications : analyse de contamination sur le terrain des fluides hydrauliques à base d’hydrocarbures, des huiles lubrifiantes et des produits connexesNuméro de catalogue du kit XX6504730 Kit de test épicutanéComposantsPD1504700 Récipients PetriSlide pour l’analyse de la contaminationSMWP02500 Filtre à membrane MF-Millipore, 5,0 μm, 25 mm, blanc, uni, 100SMWP04700 Filtre à membrane MF-Millipore, 5,0 μm, 47 mm, blanc, uni, 100XX6200006P Pinces pour filtre, extrémité franche, acier inoxydableXX6200035 Pompe à vide manuelle, acier inoxydableXX6300120 Test épicutané Ensemble de porte-filtreXX6504704 Flacon de distribution de solvantsXX6504707 Swinnex 25 mm avec tamis de contre-pressionXX6504709 Flacon en PVC, 120 mlXX6504710 Tuyau pour applications sous vide, 1/8 po, fluoroélastomèreXX6504713 Guide de couleurs Naval Fluid 1Pièces de rechange Tri et filtrage clairsXX2004701 Entonnoir Anneau de blocageXX2004703 Joint, PTFEXX4004714 Joint d’anneau de blocage, PTFEXX6300123 Joint torique, 2-233, Buna-NXX6504708 Support de porte-filtre en acier inoxydable avec baseSpécification
Kit de test épicutané | |
Guide colorimétrique pour les fluides dans les applications navales |