Learn More
Merck Millipore Appareils Pellicon™ XL
Dispositif de filtration du flux tangentiel à petit volume
Marque: Merck Millipore PXB050A50
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Includes: Consignes d’utilisation et certificat de qualité
Description
Conçu pour le développement de procédés et la préparation d’échantillons, avec une plage de volumes de traitement optimale de 50 à 1000 ml.
- Véritable évolutivité linéaire avec le même circuit de flux, la même longueur de canal et la même hauteur de canal que les autres produits Pellicon établis
- Peut fonctionner avec une pompe péristaltique ou avec le système Labscale™ TFF Structure robuste en thermoplastique (polypropylène)
- Hauteur de canal contrôlée
- Choix entre les membranes BioMax™ PES (polyéthersulfone) ou Ultracel™ PLC (cellulose régénérée composite)
Concentration et dessalage des protéines, échange de tampon, dépyrogénation, clarification et préparation de matériaux pour essais cliniques.
Informations sur la commande
Conditionné individuellement en boîte.
Spécification
7,4 x 1,2 po. (18,8 x 3 cm) | |
50cm2 | |
Cassette | |
7,4 in | |
50 kDa | |
1/boîte | |
Appareils d’ultrafiltration Pellicontrade; XL | |
3.2mL | |
1,2 in | |
PP | |
1 à 14 |
Ultrafiltration BioMax-50 | |
Purification de protéines, préparation des échantillons d’analyse | |
Consignes d’utilisation et certificat de qualité | |
18,8cm | |
80 psi à 50deg;C | |
0,03 à 0,05 L/min. | |
0,5 oz. | |
15 ml | |
3 cm | |
100 μm |