Learn More
Merck Filtres à membrane en PVC, 5 μm
Pour les applications de surveillance de l’air permettant d’analyser les particules de silice, de noir de carbone ou de quartz
Marque:  Merck PVC502500
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10645401
  • 620.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 04-06-2024
Description
Les membranes en chlorure de polyvinylidène (PVC) sont spécifiées par l’ASTM, le NIOSH et l’OSHA dans des applications de surveillance de l’air pour analyser la silice, le noir de carbone, les métaux, les particules de quartz et autres.
  • Filtres composés de PVC pur de qualité médicale
  • À utiliser pour les applications de surveillance de l’air permettant d’analyser les particules de silice, de noir de carbone ou de quartz
  • Disponibles en filtres de 5,0 µm
Caractéristiques et avantages :
  • Polymère de PVC de qualité médicale
  • Le PVC étant non hygroscopique, l’humidité n’aura pas d’incidence sur votre analyse gravimétrique
Applications :
Contrôle de la qualité de l’air des particules de polluants, tels que la silice, les métaux et le quartz
Spécification
Spécification
Blanc
PVC
PVC5
Applications de surveillance de l’air pour l’analyse des particules de silice, de noir de carbone ou de quartz, ainsi que certaines applications d’analyse gravimétrique
Hydrophobe
50 µm
25 mm
Appareils de mesure pour l’analyse de l’air Millipore™
5 μm
2,9 mL/min x cm2
2,0 L/min./cm²
unie
Membranes filtrantes
2,5 cm