Learn More
Merck Filtres en fibre de quartz
Parfait pour mesurer les concentrations en métaux lourds et les petites quantités de particules
258.00€ - 368.00€
Spécification
Débit d’air | 44,5 L/min/cm2 |
---|---|
Résistance à l’air | 50 mm de H2O |
Autoclavable | Autoclavables |
Couleur | Blanc |
Type de filtre | Filtre en profondeur |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11768792
|
Merck
AQFA03700 |
1,4 in | 3,7 cm | 3,7 cm |
258.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11788792
|
Merck
AQFA09050 |
3,5 in | 9 cm | 9 cm |
323.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11798792
|
Merck
AQFA11050 |
4,33 in | 11 cm | 11 cm |
368.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11778792
|
Merck
AQFA04700 |
1,8 in | 4,7 cm | 4,7 cm |
269.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Utilisation adaptée à la méthode de surveillance de l’air ambiant PM10 de l’EPA américaine
- La composition en quartz pur empêche les filtres de réagir avec des gaz acides
- Poids adapté et stabilité de la forme
- Peut être stérilisée à l’oxyde d’éthylène, par irradiation aux rayons gamma ou en autoclave (121°C à 1 bar)
Spécification
44,5 L/min/cm2 | |
Autoclavables | |
Filtre en profondeur | |
Stérile | |
Parfait pour mesurer les concentrations en métaux lourds et les petites quantités de particules | |
Hydrophile | |
1742°F | |
0,016 in | |
Membranes filtrantes |
50 mm de H2O | |
Blanc | |
Fibre | |
1,6 mL/min/cm2 | |
AQFA | |
unie | |
950deg;C | |
430 µm | |
Hydrophile |