Learn More
Merck Pièces de rechange pour distributeur de solvant filtré
Pièces de rechange pour distributeurs de solvant filtré de 25 mm
Marque: Merck XX3002510
58.64 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.00090kg
Description
AccessoiresXX6602501 Joint de porte-filtre Flacon et bouchon en néoprèneXX3002502 Support de porte-filtre, PTFEXX3002510 Tamis de support pour porte-filtre, acier inoxydableSpécification
Distributeur de solvant filtré | |
Grille de support pour support de filtre | |
2,5 cm |
Acier inoxydable | |
0,98 in |